Fortfahren mit
8.52360
Fmoc-L-propargylglycin
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-L-propargylglycin, N-Fluorenemethoxycarbonyl-L-propargyl glycine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
€ 825,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.35
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alkyne
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CC#C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI key
DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
General description
Basischemikalie für das Einbringen einer Aminosäure mit einer Alkinseitenkette durch Fmoc-SPPS. Solche Derivate sind nützlich für die Synthese von cyclischen Peptiden durch eine Alkin-Alkin-Glaser-Kupplung mit Cu(OAc)2/Pyridin und Erwärmen auf 60 °C mittels Mikrowellen.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis gelblich bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Gehalt (HPLC, Fl. %): ≥ 98,0 %
Optische Drehung α 25/D (c=1 in DMF): -21,0 bis -18,0 °
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.523248.521208.52106
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
functional group
alkyne
functional group
alkyne
functional group
amide
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852360000504027269237295
852360000104027269237288