Fortfahren mit
8.52102
Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH
≥97% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-(N-biotinyl-3-(2-(2-(3-aminopropyloxy)-ethoxy)-ethoxy)-propyl)-L-glutamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 844,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 6.250,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H55N5O10S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
797.96
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 472,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
biotin
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1[C@H]([C@H]5NC(=O)N[C@H]5C1)CCCCC(=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C40H55N5O10S/c46-35(14-6-5-13-34-37-33(26-56-34)43-39(50)45-37)41-17-7-19-52-21-23-54-24-22-53-20-8-18-42-36(47)16-15-32(38(48)49)44-40(51)55-25-31-29-11-3-1-9-27(29)28-10-2-4-12-30(28)31/h1-4,9-12,31-34,37H,5-8,13-26H2,(H,41,46)(H,42,47)(H,44,51)(H,48,49)(H2,43,45,50)/t32-,33-,34-,37-/m0/s1
InChI key
MGOWNVYDCIBVKC-FNHRVDEZSA-N
General description
Im Gegensatz zu Fmoc-Lys(biotin)-OH ist diese neuartige, Biotin-markierte Aminosäure ausgezeichnet in DMF und anderen, für Fmoc-SPPS verwendeten Lösungsmitteln löslich [1]. Der PEG-Spacer verringert die gegenseitige Behinderung von Peptid und Avidin, was eine bessere Biotin-Bindung zur Folge hat. Da PEG hydrophil ist, minimiert es unspezifische Interaktionen, die auftreten können, wenn sich die Spacer-Gruppe in der hydrophoben Tasche eines Proteins verbirgt. Zu aktuellen Anwendungen siehe [2,3,4].
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Biotinylierungsreagenzien für die Peptidsynthese
Literaturverweise
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
[2] X. Zhou et al., (2004) J. Am. Chem. Soc., 126, 15656.
[3] B. F. Gilmore, et al. (2006) Biochem. Biophys. Res. Commun,, 347, 373.
[4] C. T. Archer, et al. (2005) Mol. BioSyst., 1, 366.
Application
  • Mittels unvoreingenommenem, kombinatorischem Peptoid-Zell-Screening wurde das Plectin-Protein als potenzieller Biomarker für Lungenkrebs-Stammzellen identifiziert: Die Verwendung von Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH im Syntheseprotokoll für Peptoid-Bibliotheken, trägt zur Entdeckung von Biomarkern in der Lungenkrebsforschung bei (AC Raymond et al., 2019).
  • Identifizierung von an den Seitenarmen modifizierten DOTA-Gerüsten als Multi-Site-Bindungsliganden für Krebszellen gegenüber normalen Zellen: Aufnahme von Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH in ein Syntheseprotokoll zur Verbesserung der Eigenschaften biotinylierter Gerüste für das selektive Targeting von Krebszellen (V Rustagi, DG Udugamasooriya, 2019).
  • TANGO-inspiriertes Design von antiamyloiden Cyclopeptiden: Einsatz von Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH bei der Synthese von Cyclopeptiden mit dem Ziel, Amyloid-Protein-Wechselwirkungen zu untersuchen, die für die Erforschung der Alzheimer-Krankheit von entscheidender Bedeutung sind (X Lu, RM Murphy, 2016).
  • Umwandlung eines schwächeren Inhibitors von ATP-Bindungsstellen in einen potenten, hetero-bivalenten Liganden durch Anbindung an eine einzigartige Peptidsequenz aus derselben Kinase: Verwendung von Fmoc-Glu(biotinyl-PEG)-OH für die Entwicklung neuer Kinase-Inhibitoren mit verbesserten Bindungseigenschaften (SR Kedika, DG Udugamasooriya, 2018).
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis hellgelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Reinheit (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95,0 %(a/a)
Löslichkeit (0,2 mmol in 1 ml DMF): klar löslich
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Ersetzt: 04-12-1250
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.521138.521208.52340
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
functional group
biotin
functional group
biotin
functional group
amide
functional group
-
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852102850004027269089474
852102002504027269233037
852102000104027269089467
852102000504027269688738