Fortfahren mit
8.52051
Fmoc-Tyr-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Tyr-OH, N-α-Fmoc-L-tyrosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 328,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.43
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 80,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥95.0% (HPLC), ≥96% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
175-185 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](Cc4ccc(cc4)O)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
SWZCTMTWRHEBIN-QFIPXVFZSA-N
General description
A useful derivative for the synthesis of phosphotyrosine peptides by the global Fmoc SPPS phosphorylation methodology [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] E. A. Kitas, et al. (1991) Helv. Chim. Acta, 74, 1314.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 96 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 96 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1105
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.520418.520588.52030
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
hydroxyl
functional group
amine
functional group
Fmoc
functional group
hydroxyl
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥96% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥97.5% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852051000504027269087326
852051000104027269087319
852051999904027269087333