Fortfahren mit
8.52050
Fmoc-Trp(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Trp(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-in-t.-Boc-L-tryptophan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H30N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
526.58
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97.5% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)cccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
InChI key
ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
General description
Hochreine Fmoc-geschützte Aminosäuren für die Forschung und Prozessproduktion von Peptiden, mit sehr geringen Verunreinigungen von Dipeptiden, freien Aminosäuren und Essigsäure.
Die Verwendung dieses N-in-Boc-geschützten Derivats überwindet die meisten Probleme in Verbindung mit der Herstellung von Trp-haltigen Peptiden mittels Fmoc-SPPS [1]. Durch die Spaltung mit TFA entsteht ein N-in-Carboxy-indol, das Trp vor der Alkylierung [1,2,3] und Sulfonierung [1,4,5,6,7] schützt. Die N-in-Carboxygruppe wird bei der normalen Aufarbeitung des Peptids unter wässrigen Bedingungen entfernt.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Fmoc-Aminosäuren für die Peptidherstellung
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Literaturverweise
[1] P. White in ′Peptides, Chemistry & Biology, Proc. 12th American Peptide Symposium′, J. A. Smith & J. E. Rivier (Eds), ESCOM, Leiden, 1992, pp. 537.
[2] B. Riniker, et al. (1993) Tetrahedron, 49, 9307.
[3] T. Johnson, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 369.
[4] H. Choi, et al. (1993) Int. J. Peptide Protein Res., 42, 58.
[5] C. G. Fields, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 6661.
[6] T. Lescrinier, et al. (1995) Lett. Pept. Sci., 2, 225.
[7] M. Noda & M. Kiffe (1997) J. Peptide Res., 50, 329.
Application
  • Highly active antibacterial ferrocenoylated or ruthenocenoylated Arg-Trp peptides can be discovered by an L-to-D substitution scan: Verwendet Fmoc-Trp(Boc)-OH bei der Synthese von Peptiden zur Verstärkung der antibakteriellen Aktivität und demonstriert damit seine Rolle bei der Entwicklung neuer antimikrobieller Mittel (Albada et al., 2014).
  • Nanoparticles generated from a tryptophan derivative: physical characterization and anti-cancer drug delivery: Erforscht die Verwendung von Fmoc-Trp(Boc)-OH bei der Bildung von Nanopartikeln für gezielte Wirkstoffabgabesysteme, insbesondere in der Krebstherapie (Dube et al., 2017).
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis weißlich
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,7 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 97,5 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,3 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Trp (Boc)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Trp(Boc)-Trp(Boc)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Trp-OH (HPLC): ≤ 1,0 % (a/a)
Gehalt freie Aminosäure (HPLC): ≤ 0,2 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 ml DMF): klar löslich
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 2,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,10 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Ersetzt: 04-12-1103
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47309475618.52164
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥97.5% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
-
product line
Novabiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Trp(Boc)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852050050004027269180447
852050025004027269207069
852050002504027269087234
852050100004027269180461
852050901004027269213619
852050888904027269353261
852050500004027269221805
852050102404061841211242
852050901504027269242701
852050010004027269087241
852050200004027269232993
852050902504027269242718