Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 343,00 € 257,25 |
Über diesen Artikel
€ 257,25
Listenpreis€ 343,00Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m1/s1
InChI key
ADOHASQZJSJZBT-AREMUKBSSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥95.0% (HPLC) | description 98% |
| form solid | form powder or crystals |
| functional group Boc, Fmoc | functional group Fmoc, Boc |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay 98% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Trp(Boc)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?