Fortfahren mit
8.52040
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Lys(Tfa)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-trifluoroacetyl-L-lysine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
€ 119,25
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 620,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23F3N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.43
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 119,25
Listenpreis€ 159,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC), ≥97.0% (acidimetric)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
150-160 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C23H23F3N2O5/c24-23(25,26)21(31)27-12-6-5-11-19(20(29)30)28-22(32)33-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t19-/m0/s1
InChI key
ZVLMWTPNDXNXSZ-IBGZPJMESA-N
General description
Building block for introduction of lysine amino-acid residues bearing orthogonal side-chain protection. The trifluoroacetyl group can be selectively removed by aqueous basic hydrolysis [1,2].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] E. Atherton, et al. (1980) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 970.
[2] D. A. Stetsenko & M. J. Gait (2001) Bioconjugate Chem., 12, 576.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1083
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.520958.521008.52096
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.5% (HPLC), ≥97% (TLC)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
biotin
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
mp
150-160 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852040000504027269086688
852040002504027269086695
852040999904027269086701