Fortfahren mit
8.51083
Boc-NH-(PEG)27-COOH (88 atoms)
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.590,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C64H127NO32
Molekulargewicht:
1422.68
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
€ 1.590,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 1420.8 - 1422.8
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0151
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.510338.510208.51024
form
powder
form
powder
form
oil
form
oil
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥80.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
851083000104027269084073