Fortfahren mit
8.51024
Fmoc-NH-(PEG)11-COOH (40 atoms)
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), O-(N-Fmoc-2-aminoethyl)-O′-(2-carboxyethyl)-undecaethyleneglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.320,00
€ 990,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H65NO16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
839.96
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
€ 990,00
Listenpreis€ 1.320,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-NH-(PEG)11-COOH (40 atoms), Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Application
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms) Novabiochem®. CAS 756526-01-9, molar mass 839.96 g/mol.
Analysis Note
Colour (visual): slight yellow to yellow to beige to slight brown
Appearance of substance (visual): oil
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0109
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.510338.510208.51038
form
oil
form
powder
form
oil
form
oil
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
-
functional group
Fmoc
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥80.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
assay
≥93.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
851024000104027269081706