Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 809,00 € 606,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H41NO10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
575.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
€ 606,75
Listenpreis€ 809,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms), Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33)
InChI key
HEGZERUHBVYZPH-UHFFFAOYSA-N
General description
22-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Application
Fmoc-NH-(PEG)5-COOH (22 atoms) Novabiochem®. CAS 882847-34-9, molar mass 575.61 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): colourless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0204
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?