Fortfahren mit
8.51023
Biotin-OSu
Novabiochem®
Synonym(e):
Biotin-OSu, N-(Biotinyloxy)succinimide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 291,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.38
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 291,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
206-207 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
S1C(C3NC(=O)NC3C1)CCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)
InChI key
YMXHPSHLTSZXKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Pre-activated reagent for the introduction of biotin by solid phase synthesis.
Associated Protocols and Technical Articles
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): 48.5 - 55.5 °
Purity (TLC(011B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (50 mg in 1 ml NMP): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0106
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.51027B20598.51022
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
mp
206-207 °C
mp
163-165 °C
mp
-
mp
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c