Fortfahren mit
8.51009
PyBOP®
greener alternative
Novabiochem®
Synonym(e):
PyBOP®, Benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, Benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium-hexafluorophosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28N6OP · F6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.39
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp
140-155 °C
application(s)
peptide synthesis
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P+](N5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1cccc2
InChI
1S/C18H28N6OP/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2/q+1
InChI key
WGNZRLMOMHJUSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Das gebräuchliche In-situ-Kopplungsreagenz für die Peptid-Festphasensynthese [1,2,3,4,5]. Dieses Produkt kann BOP in allen Anwendungen ohne Leistungsverlust ersetzen. Anders als bei Reagenzien auf Uronium-Basis entstehen mit PyBOP® während der Zyklisierungs- und Fragmentkondensationsreaktionen keine guanidinierten Nebenprodukte.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Leitfaden zur Auswahl von Kopplungsreagenzien
Literaturverweise
[1] J. Martinez, et al. (1985) J. Med. Chem., 28, 1874.
[2] J. Coste, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 205.
[3] G. B. Fields, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 241.
[4] T. Høeg-Jensen, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 7617.
[5] R. von Eggelkraut-Gottanka, et al. (2003) Tetrahedron Lett., 44, 3551.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. PyBOP wird häufig als Ersatz für BOP verwendet, um die Bildung von Hexamethylphosphorsäuretriamid (HMPA), einem karzinogenen Nebenprodukt, zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie hier.
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis gelblich bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Gehalt (HPLC, Flächen%): ≥ 99,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Other Notes
Ersetzt: 01-62-0016
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.512218.5100412805
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
140-155 °C
mp
-
mp
138-145 °C
mp
~150 °C, 154-156 °C (dec.) (lit.)
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
851009050004027269178611
851009100004027269131296
851009010004027269081096
851009002504027269081089
851009902504027269176198
851009500004027269137878