Fortfahren mit
8.43825
Dipropylenglycoldimethylether
(mixture of isomeres)for synthesis
Synonym(e):
Dipropylenglycoldimethylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,20
€ 64,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
404-640-5
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 64,65
Listenpreis€ 86,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.8 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
165 °C (DIN 51794)
potency
3300 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.77-5.57 % (v/v)
kinematic viscosity
1.12 cSt(20 °C)
bp
175 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
transition temp
flash point 65 °C
density
0.904 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCCOC)CCCOC
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,902–0,906
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.185338.029328.14172
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-80 °C
mp
<-50 °C
mp
-44 °C
mp
49-53 °C
density
0.904 g/cm3
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
1.08 g/cm3 at 60 °C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
843825100004027269057602
843825025004027269057565