Fortfahren mit
8.41878
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
222-425-2
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
€ 97,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
235-240 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1c2c(cccc2C(=O)O)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
InChI key
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
55155PHR3592
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (capillary electrophoresis)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solid
form
-
mp
235-240 °C
mp
261 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylflavone-8-carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c