Fortfahren mit
8.41740
Hexadecanedioic acid
for synthesis
Synonym(e):
Hexadecanedioic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.41
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-013-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (acidimetric)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
powder
mp
122-123 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
QQHJDPROMQRDLA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1775041.001038.14483
assay
≥96.0% (acidimetric)
assay
96%
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
122-123 °C
mp
120-123 °C (lit.)
mp
205 °C (decomposition)
mp
205 °C (decomposition)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecanedioic acid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c