Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,70 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 140,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
ign. residue
≤200 ppm
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
solubility
213 g/L
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 ppm, nitrate (NO3-): ≤20 ppm, sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Optimisation of sample pre-treatment in the HG-AAS selenium analysis: Untersucht Methoden zur Verbesserung der Probenvorbereitung unter Verwendung von Amidoschwefelsäure in der Atomabsorptionsspektroskopie mit Hydridgenerierung, die für den Nachweis von Selen in Umweltproben von entscheidender Bedeutung ist (Schloske et al., 2002).
- [Preparation and use of amidosulfuric-acid-containing tablets for titration purposes]: Beschreibt die Formulierung und Anwendung von Amidoschwefelsäure-Tabletten für die Titration, die quantitative Analysen in der chemischen Ausbildung und Forschung vereinfachen (Subert und Chalabala, 1973).
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 100 ppm
Nitrat (NO): ≤ 20 ppm
Sulfat (SO): ≤ 200 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Glührückstand: ≤ 200 ppm
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥99% (acidimetric) | assay 99.0-101.0% (T) | assay ≥99% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form powder or crystals |
| solubility 213 g/L | solubility 213 g/L | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| pH 1.2 (10 g/L in H2O) | pH 1.2 (10 g/L in H2O) | pH - | pH - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amidoschwefelsäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c