Fortfahren mit
8.41467
2-Bromoterephthalic acid
for synthesis
Synonym(e):
2-Bromoterephthalic acid, 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,60
€ 73,95
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.03
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
209-572-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 73,95
Listenpreis€ 98,60Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
mp
>300 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1c(ccc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1152747112178.00762
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
95%
assay
-
assay
≥98% (acidimetric)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
>300 °C
mp
295-297 °C (lit.)
mp
270-275 °C
mp
402 °C (sublimed)
form
solid
form
-
form
solid
form
crystalline
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841467002504022536982120
841467000504022536638454