Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
95%
mp
295-297 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 99 atom % 13C | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 95% | assay 95% | assay - | assay - |
| mp 295-297 °C (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) | mp 210-211 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromterephthalsäure
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?