Fortfahren mit
8.41368
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
for synthesis
Synonym(e):
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,00
€ 67,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8F2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.25
UNSPSC Code:
12352119
EC Index Number:
206-847-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
€ 67,50
Listenpreis€ 90,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
98-99 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)F
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F15145151378115495
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
98-99 °C
mp
98-100 °C (lit.)
mp
143-146 °C (lit.)
mp
102-105 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841368000504022536635866