Merck
F15145
Sigma-Aldrich
Bis-(4-fluorphenyl)-sulfon
99%
Synonym(e):
4,4′-Difluor-diphenylsulfon
Größe auswählen
25 G
€ 143,00
€ 143,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 143,00
About This Item
Lineare Formel:
(FC6H4)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.25
Beilstein:
1970911
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 143,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChIKey
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yi-Fan Zhao et al.
Journal of colloid and interface science, 448, 380-388 (2015-03-11)
Here we describe the development of versatile antifouling polyethersulfone (PES) filtration membranes modified via surface grafting of zwitterionic polymers from a reactive amphiphilic copolymer additive. Amphiphilic polyethersulfone-block-poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PES-b-PHEMA) was beforehand designed and used as the blending additive of PES