Fortfahren mit
8.41296
2-Nitrobenzyl chloride
for synthesis
Synonym(e):
2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-2-nitrotoluene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 612,00
€ 459,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
210-300-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
€ 459,00
Listenpreis€ 612,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
bp
127-133 °C/13 hPa
mp
44-48 °C
transition temp
flash point 112 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCc1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.0677219164742036
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
97%
assay
≥97.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
44-48 °C
mp
75 °C
mp
79-82 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
127-133 °C/13 hPa
bp
155 °C/20 hPa
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Nitrobenzyl chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841296001004022536633626