Wichtige Dokumente
191647
3,5-Dinitrobenzylchlorid
97%
Synonym(e):
α-Chlor-3,5-dinitrotoluol
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
79-82 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(CCl)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H,4H2
InChIKey
SMJODKZAFKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)