Fortfahren mit
8.41249
Tetramethylammonium acetate
(50% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
Tetramethyl ammonium acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,30
€ 70,72
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
€ 70,72
Listenpreis€ 94,30Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (HClO₄): 45.0 - 55.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.011151.011165.33004
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841249001004022536630533