Merck
1.01115
Ammoniumacetat
EMPLURA®
Synonym(e):
Ammoniumacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 KG
€ 111,00
5 KG
€ 390,00
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-162-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥96.0% (alkalimetric)
Form:
solid
Solubility:
1480 g/L
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥96.0% (alkalimetric)
form
solid
ign. residue
≤0.02% (as sulfate)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
solubility
1480 g/L
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
bulk density
410 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A73302145-OP32301-M
Ammonium acetate BioXtra, ≥98%
A7330
Ammonium acetate
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
form
solid
solubility
1480 g/L
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
assay
≥96.0% (alkalimetric)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤10 ppm, Cd: ≤2 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤2 ppm, Fe: ≤2 ppm, K: ≤50 ppm, Mg: ≤2 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤50 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤2 ppm, Zn: ≤2 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Application
  • One-Pot, Four-Component Reaction for the Design, Synthesis, and SAR Studies of Novel Pyridines for Insecticidal Bioefficacy Screening against Cowpea Aphid (Aphis craccivora): Diese Studie untersucht die Anwendung von Ammoniumacetat zur Erleichterung der Synthese neuartiger Pyridinderivate, deren Eigenschaften als Insektizide gegenüber Aphis craccivora beurteilt wurden (Alkorbi et al., 2024).
  • A green analytical method for the simultaneous determination of 17 perfluoroalkyl substances (PFAS) in human serum and semen by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS): Diese Forschungsarbeit zeigt die Verwendung von Ammoniumacetat in UPLC-MS/MS zum Nachweis von PFAS in biologischen Proben und unterstreicht seine Rolle in der Umwelt- und gesundheitsbezogenen analytischen Chemie (Di Giorgi et al., 2024).
  • Innovation of 6-sulfonamide-2H-chromene derivatives as antidiabetic agents targeting α-amylase, α-glycosidase, and PPAR-γ inhibitors with in silico molecular docking simulation: Ammoniumacetat wurde bei der Synthese neuer Chromenderivate eingesetzt, die Potenzial als Antidiabetika durch Hemmung der α-Amylase- und α-Glycosidase-Aktivität zeigen (Thabet et al., 2024).
  • Regulation of Tetramethylpyrazine Formation by the Phenolics-Fenton Coupled Redox Cycling System: In diesem Artikel wird eine Studie zur Rolle von Ammoniumacetat bei der Bildung von Tetramethylpyrazin durch Redox-Cycling vorgestellt, eine wichtige Reaktion in der Lebensmittelchemie und möglicherweise bei der Synthese komplexer organischer Moleküle (Xu et al., 2024).
  • Simultaneous determination of unecritinib (TQ-B3101) and its active metabolite crizotinib in rat plasma by LC-MS/MS: An application to pharmacokinetic studies: In diesem Artikel wird die Verwendung von Ammoniumacetat bei der Verbesserung der LC-MS/MS-Methoden für pharmakokinetische Studien erläutert und seine entscheidende Rolle bei der Analyse pharmazeutischer Verbindungen veranschaulicht (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 96,0 %
Identität: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 6,0–7,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,02 %
Wasser: ≤ 2,5 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101115500004022536016153
101115100004022536016139