Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,10 € 63,82 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 365,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.07
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
207-318-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
€ 63,82
Listenpreis€ 85,10Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
mp
274-275 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1nc[c]([nH][c]1=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 275 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 275 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥98% | assay - | assay ≥99% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp 274-275 °C | mp 274-275 °C (lit.) | mp 83-86 °C | mp 157-159 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Azauracil
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8411560005 | 04022536628776 |
| 8411560025 | 04022536774794 |