Fortfahren mit
8.41027
2-Aminoheptane
for synthesis
Synonym(e):
2-Aminoheptane, 2-Heptylamine, 1-Methylhexylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,40
€ 28,05
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,50
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.22
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-655-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 28,05
Listenpreis€ 37,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
pH
11.45 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
142-144 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 54 °C
density
0.768 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CCCCC)C
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI key
VSRBKQFNFZQRBM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Concepts for New Rapid Simple HPLC Method for Quantification of Fosfomycin Trometamol: This study utilized 2-aminoheptane in HPLC methods to quantify fosfomycin trometamol, showcasing its utility in pharmaceutical analysis (M Piponski et al., 2022).
  • Multi-step biocatalytic strategies for chiral amino alcohol synthesis: Discusses the synthesis of various chiral amines including 2-aminoheptane, highlighting its role in creating complex organic molecules (MF Villegas-Torres et al., 2015).
  • Determination of the Dissociation Constants (pKa) of Eight Amines: This research focuses on the pKa values of amines including 2-aminoheptane, which is crucial for understanding its chemical behavior in various environments (VSPV Alluri et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.043268.22203A56205
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥94.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
lumps
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
142-144 °C/1013 hPa
bp
130-132 °C/1013 hPa
bp
330 °C/1013 hPa
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.768 g/cm3 at 20 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminoheptane
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841027010004022536768854
841027002504022536626239
841027001004027269276928