Fortfahren mit
8.22203
Hexadecylamine
for synthesis
Synonym(e):
Hexadecylamine, 1-Aminohexadecan, Cetylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.46
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
205-596-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥94.0% (GC)
Form:
lumps
€ 37,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥94.0% (GC)
form
lumps
bp
330 °C/1013 hPa
mp
43-46 °C
transition temp
flash point 140 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
InChI key
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.043264453128.06917
assay
≥94.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lumps
form
liquid
form
solid
form
liquid
mp
43-46 °C
mp
-19 °C
mp
43-45 °C (lit.)
mp
-1 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
285.8 °F - closed cup
flash_point_c
141 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822203010004022536486093
822203050004022536486109