Fortfahren mit
8.22303
Resorcinol
for synthesis
Synonym(e):
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-585-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
€ 76,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
605 °C
potency
301 mg/kg LD50, oral (Rat), 3360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
transition temp
flash point 127 °C
solubility
1000 g/L
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600‑700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Electrochemical oxidation of resorcinol: mechanistic insights from experimental and computational studies: Diese Studie untersucht die elektrochemische Oxidation von Resorcin und liefert Erkenntnisse über seine physikalisch-chemischen Eigenschaften und Nachweismethoden (K Ngamchuea et al., 2020).
  • Mechanism of base-catalyzed resorcinol-formaldehyde and phenol-resorcinol-formaldehyde condensation reactions: A theoretical study: Dieser Artikel untersucht die Kondensationsreaktionen von Resorcin unter Verwendung von Quantenchemie-Methoden (T Li et al., 2017).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 108 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 112 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL8264316101PHR1201
Resorcinol phyproof® Reference Substance
PHL82643
Resorcinol
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
-
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resorcinol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822303025004022536488431
822303100004022536488448