Fortfahren mit
8.40144
Diethylene glycol divinyl ether
for synthesis
Synonym(e):
Diethylene glycol divinyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
212-133-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 185,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
density
0.97 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOC=C)CCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.029338.438278.02932
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
density
0.97 g/cm3
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
density
0.925 g/cm3
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840144005004022536571102