Fortfahren mit
8.40072
Thioflavine T (C.I.No.49005)
for synthesis
Synonym(e):
for synthesis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,00
€ 63,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19ClN2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.86
UNSPSC Code:
12171501
EC Index Number:
219-228-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 63,75
Listenpreis€ 85,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥73% sulfur basis
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S1c2c(ccc(c2)C)N(C1=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (of S): ≥ 73.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1892T3516596200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
assay
≥73% sulfur basis
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840072000504022536679815