Fortfahren mit
8.40024
Methyl-D-glucopyranoside
for synthesis
Synonym(e):
Methyl-D-glucopyranoside, Methyl-D-glucoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
221-581-9
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
potency
24000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
155-165 °C
solubility
600 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1CO)O)O)O)OC
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3?,4-,5+,6-,7-/m0/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-JXUVCOMLSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
66940292842M9376
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
97%
assay
≥99% (GC)
solubility
600 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline powder
form
-
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
mp
155-165 °C
mp
165-169 °C
mp
164-165 °C (lit.)
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c