Fortfahren mit
8.22337
m-Xylen
for synthesis
Synonym(e):
m-Xylen, Dimethylbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-576-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
139.1 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
8 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
8 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
525 °C
expl. lim.
1.1-7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
139.1 °C/1013 hPa
mp
-48 °C
transition temp
flash point 27 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Xylol ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff, der hauptsächlich als Lösungsmittel in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet wird, wie z. B. bei der Herstellung von Beschichtungen, Farben, Gummiprodukten und Klebstoffen. Darüber hinaus dient m-Xylol als wichtiger Vorläufer bei der Produktion bestimmter Chemikalien wie Phthalsäureanhydrid und Isophthalsäure.
Application
m-Xylol kann als Lösungsmittel verwendet werden:
  • Zur Bildung von vertikalen Nanodrähten aus C60-Molekülen mittels Lösungsmitteldampfglühen (SVA).[1]
  • Zur Kupfer-katalysierten Halogenaustauschreaktion in Arylhalogeniden.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.895928.08691XX0055
Xylenes Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
XX0055
Xylenes
grade
synthesis grade
grade
anhydrous
grade
synthesis grade
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5% (xylene isomers plus ethylbenzene, GC)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
139.1 °C/1013 hPa
bp
138-139 °C (lit.)
bp
138.4 °C/1013 hPa
bp
137-140 °C (lit.)
autoignition temp.
525 °C
autoignition temp.
982 °F
autoignition temp.
540 °C
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Xylen
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Percutaneous absorption of m-xylene in man
Engstrom K, et al.},
International Archives of Occupational and Environmental Health, 39, 181-189 (1977)
A Study on the Production of Isophthalic Acid from M-xylene under the Catalysis of Cobalt and H3PW12O40/Carbon Modified by HNO3 Solution
Wang ZH, et al.},
International Journal of Chemical Reactor Engineering, 13(3), 413-425 (2015)
Jungah Kim et al.
ACS nano, 7(10), 9122-9128 (2013-09-11)
We report that C60 molecules are spontaneously crystallized into vertical nanowires by the solvent vapor annealing (SVA) process. C60 molecules have been known to be assembled into wire-like crystals by simply dropping and drying C60 solutions in m-xylene on a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822337250004022536489698
822337100004022536489681