Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
8.7 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
138.4 °C/1013 hPa
mp
13.3 °C
transition temp
flash point 24 °C
solubility
0.2 g/L
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,860–0,862
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Xylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup