Merck
PHL82643
Resorcinol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,3-Benzenediol
Größe auswählen
100 MG
€ 242,00
€ 242,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 242,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,3-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
Beilstein:
906905
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 242,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 21.1 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1126 °F
Hersteller/Markenname
PhytoLab
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChIKey
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: allium zingiber
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Resorcinol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1602003
Resorcinol