Fortfahren mit
8.06917
Octylamin
for synthesis
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Octylamin, 1-Aminooctan, Caprylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,30
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-916-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 54,30
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.81 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
265 °C
potency
>250 mg/kg LD50, oral (Rat), 200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-8.2 % (v/v)
pH
11.8 (25 °C, 100 g/L in H2O)
bp
178-179 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
transition temp
flash point 58 °C
solubility
0.32 g/L
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
InChI key
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Verbesserte Effizienz und Stabilität in LEDs auf Nanokristallbasis: Es wurde festgestellt, dass Octylamin die Stabilität und Effizienz von Leuchtdioden auf Basis von CsPbI3-Nanokristallen verbessert, indem es die Integrität und Leistung der Nanokristalle beeinflusst. Dies führt zu signifikanten Verbesserungen der Laufzeit und Leistung der Produkte (H Li, W Dong, X Shen, C Ge, Y Song – The Journal of Physical Chemistry C, 2022) [Quelle].
  • Funktionalisierung von Graphenoxid: Eine Studie zu Octylamin-funktionalisiertem Graphenoxid untersucht seine elektrochemische Stabilität und sein Potenzial für Wasserstoffentwicklung und unterstreicht seinen Nutzen in Energieanwendungen und hydrophoben Beschichtungen (N Palaniappan IS Cole, AE Kuznetsov – RSC Advances, 2020) [Quelle].
  • pH-reaktive Oberflächenmodifikation: Octylamin wurde verwendet, um die Oberflächen von carboxyliertem Aluminiumoxid zu modifizieren und ihre hydrophoben Eigenschaften durch kovalente Bindung zu verbessern, was bei verschiedenen Anwendungen in der Materialwissenschaft von Vorteil sein könnte (S Alexander, L Morrow, AM Lord, CW Dunnill – Journal of Materials Chemistry A, 2015) [Quelle].
  • Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von Naturkautschuk: Die Zugabe von Octylamin zu Naturkautschuk-Mischungen führte nachweislich zur Koordination mit Zinkionen und verbessert dadurch die Dispersion von ZnO und die mechanische Robustheit des Materials (YC Wei, D Zhu, J Zhang, HR Wang, MZ Zhou – International Journal of Biological Macromolecules, 2023) [Quelle].
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,781–0,783
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octylamin
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)