Fortfahren mit
8.22110
n-Nonadecane
for synthesis
Synonym(e):
n-Nonadecane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.52
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
211-116-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
329-331 °C
Vapor pressure:
<0.1 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
205 °C
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
329-331 °C
mp
31-34 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Epoxy⁻PCM Composites with Nanocarbons or Multidimensional Boron Nitride as Heat Flow Enhancers.: This study explores the application of epoxy⁻phase change material (PCM) composites integrated with nanocarbons or multidimensional boron nitride to enhance heat flow properties. n-Nonadecane is used as a PCM due to its suitable thermal properties, demonstrating its potential in improving the efficiency of thermal management systems (Agrawal et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (GC): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.418638.181978.03206
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥93.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1.066 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
2.4 hPa ( 20 °C)
mp
31-34 °C
mp
-57 °C
mp
-
mp
-75 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
822110002504022536484303
822110010004022536654812
822110001004027269276836