Wichtige Dokumente
8.18197
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylallylamine
for synthesis
Synonym(e):
N-Allyldimethylamin
Größe auswählen
25 ML
€ 221,00
€ 221,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 221,00
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
218-458-7
NACRES:
NA.22
€ 221,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Übergangstemp.
flash point 8 °C
Dichte
0.730 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CC=C)(C)C
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.718 - 0.722
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup