Fortfahren mit
90034
4-Hydroxy-3-methoxy-zimtsäure
mixture of isomers, analytical standard
Synonym(e):
Ferulasäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-490-0
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 85,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI key
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
General description
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid is a ubiquitous plant constituent primarily occurring in seeds and leaves. It arises from the metabolism of phenylalanine and tyrosine.[1]
Application
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid may be used as a reference standard in the determination of the analyte in Chinese Danggui using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1791W518301128708
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99%
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxy-3-methoxy-zimtsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)