Fortfahren mit
8.21821
Isophthaldialdehyde
for synthesis
Synonym(e):
Isophthaldialdehyde, 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,3-(CHO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
210-935-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.5% (GC)
Form:
powder
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
powder
mp
85-90 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=Cc1cc(ccc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChI key
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 85 °C
Melting range (upper value): ≤ 89 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11528217782603872
assay
≥97.5% (GC)
assay
97%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
85-90 °C
mp
87-88 °C (lit.)
mp
-
mp
131-134 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821821001004022536479224