€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,70 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,80 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,3-(CHO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-935-8
Beilstein/REAXYS Number:
1561038
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
87-88 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChI key
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥99.0% (T) |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 87-88 °C (lit.) | mp - | mp 74-77 °C (lit.) | mp 123-126 °C |
| functional group aldehyde | functional group bromo | functional group bromo | functional group - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?