Fortfahren mit
8.21178
Trimethylammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Trimethylammonium chloride, Trimethylamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.57
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-810-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
€ 29,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals
potency
3090 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
273-278 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H](C)(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
InChI key
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.211358.030528.16142
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
273-278 °C
mp
255-258 °C
mp
160 °C
mp
246 °C (decomposition)
form
crystals
form
powder
form
crystals
form
solid
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1