Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
600 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
250 °C
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-11.6 % (v/v) anhydrous substance()
pH
13 (20 °C in H2O)
bp
30.8 °C
mp
-2 °C
transition temp
flash point -45 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
- Herkunft von Trimethylamin-N-oxid im Blut: Erforscht den durch die Mikrobiota vermittelten Abbau von Phosphatidylcholin und die Absorption aus dem Dünndarm, was für die Entdeckung von Medikamenten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen von Bedeutung ist (Stremmel et al., 2017).
- Diabetes und Trimethylamin-N-oxid-Spiegel: Erörtert den engen Zusammenhang zwischen dem systemischen Trimethylamin-N-oxid-Spiegel und Diabetes und bietet Einblicke in potenzielle therapeutische Ziele für die Arzneimittelentwicklung (Dambrova et al., 2016).
- Nachweis mit Lanthanid-metallorganischen Gerüsten: Trimethylamin-N-oxid-Nachweis mit einem Lanthanid-MOF, entscheidend für den Fortschritt der Sensorik in der Materialwissenschaft (Min et al., 2022).
- Forschung zu Trimethylamin-N-oxid: Überblick über die Rolle von Trimethylamin-N-oxid mit Schwerpunkt auf Nahrungsquellen und gesundheitlichen Auswirkungen, wertvoll für Wissenschaft und Ernährungsstudien (Velasquez et al., 2016).
- Effiziente Gassensoren: Anwendung von MoS₂/SnO₂-Heteroübergängen zur Schaffung effektiver Gassensoren für Trimethylamin, die in der Materialwissenschaft für die Entwicklung neuer Sensortechnologien nützlich sind (Qiao et al., 2018).
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp -2 °C | mp -115 °C | mp - | mp - |
| bp 30.8 °C | bp 90 °C/1013 hPa | bp - | bp - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.88 g/cm3 at 20 °C | density 0.73 g/cm3 at 20 °C | density 0.83-0.88 g/mL at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-49.0 °F
flash_point_c
-45 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8211771000 | 04022536475332 |
| 8211772500 | 04022536475349 |
| 8211779021 | 04022536774305 |
| 8211770100 | 04022536475325 |