Fortfahren mit
8.08352
Triethylamin
for synthesis
Synonym(e):
Triethylamin, TEA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,60
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,60
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
40 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 896,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
204-469-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
90 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
72 hPa ( 20 °C)
€ 36,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
72 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
215 °C
potency
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-9.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
transition temp
flash point -11 °C
solubility
133 g/L
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethylamin ist eine flüchtige organische Verbindung, die in verschiedenen industriellen Prozessen wie Oxidations-, Reduktions-, Eliminierungs-, Substitutions-, Additions- und Dehydrohalogierungsreaktionen eingesetzt wird.
Application
Triethylamin kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Katalysator in den Domino-Ringöffnungs-/Recyclisierungsreaktionen von 1,3-Thiazolidindion, Malononitril und aromatischen Aldehyden zur Synthese von polysubstituierten Dihydrothiophenen.
  • Als Basis zur Synthese von Sulfonamiden mit primären Aminen und Sulfonylierungsmitteln.
  • Als Lösungsmittel in der Pd-katalysierten Suzuki-Heck-Reaktion.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,726 - 0,728
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7348790335PHR2883
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
grade
synthesis grade
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
solubility
133 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
72 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamin
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
808352100004022536399775
808352010004022536399751
808352050004022536399768
808352250004022536399782
808352904004022536399799
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf