Fortfahren mit
8.21078
(S)-(-)-α-Terpineol
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(-)-α-Terpineol, p-Menth-1-en-8-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
233-986-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
4300 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
215-217 °C/1013 hPa
mp
36 °C
transition temp
flash point 90 °C
density
0.935 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC([C@H]1CCC(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI key
WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Optical rotation α 20/D (c=20 in Ethanol): -102.5 - -97.5 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8647383073223182
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
85%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
36 °C
mp
-
mp
-
mp
-
bp
215-217 °C/1013 hPa
bp
173-175 °C (lit.)
bp
-
bp
173-175 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
crystals
form
liquid
form
-
form
liquid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup