86473
α-Terpinen
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadien, p-Mentha-1,3-dien
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
Dichte
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
InChIKey
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis