Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,10 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-193-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
crystals
mp
172-176 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
InChI key
PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form crystals | form - | form solid | form - |
| mp 172-176 °C (External MSDS) | mp 109-111 °C (lit.) | mp 252-254 °C (lit.) | mp 29-32 °C (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8209730005 | 04022536470757 |