Fortfahren mit
8.20923
cis-9-Octadecen-1-ol
for synthesis
Synonym(e):
cis-9-Octadecen-1-ol, Oleyl alcohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,60
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
€ 99,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.48
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-597-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥80.0% (GC)
Form:
liquid
€ 31,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
10.64 hPa ( 195 °C)
Quality Segment
assay
≥80.0% (GC)
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
330-360 °C/1013 hPa
mp
2-12 °C
transition temp
flash point 190 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT-OA100O888008066
assay
≥80.0% (GC)
assay
≥98% (primary amine)
assay
≥99% (GC)
assay
≥90.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
330-360 °C/1013 hPa
bp
348-350 °C (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
2-12 °C
mp
18-26 °C (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
338.0 °F - closed cup
flash_point_c
170 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820923100004022536469492
820923010004022536469485
820923250004022536469508