Fortfahren mit
O8880
Oleylalkohol
≥99% (GC)
Synonym(e):
Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 211,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 833,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.48
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-597-3
Beilstein/REAXYS Number:
1723962
MDL number:
€ 211,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR26371478185369314
description
≥99% (GC)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
technical grade, 85%
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
assay
85%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
0-5.0 °C (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleylalkohol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
awg
Flammpunkt (°F)
338.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
170 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)