Fortfahren mit
8.18199
Natriumethoxid
(20% solution in ethanol) for synthesis
Synonym(e):
Sodium ethylate, Sodium ethanolate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,60
€ 23,70
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.580,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
€ 23,70
Listenpreis€ 31,60Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
31 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C
expl. lim.
2.6-19 % (v/v)
pH
11 ( in H2O)
bp
91 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 23 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Einfache Synthese und Pestizidaktivität von substituierten heterocyclischen Pyridin-Verbindungen: Erläutert den Einsatz von Natriumethoxid bei der Synthese von Pyridinverbindungen und zeigt seinen Nutzen bei der Entwicklung neuer Pestizide (Abdel-Rahem et al., 2022).
  • Synthese und biologische Aktivität einiger fusionierter Pyran-Derivate: Natriumethoxid wird bei der Synthese biologisch aktiver Pyran-Derivate eingesetzt. Dies verdeutlicht seine Rolle bei der Steigerung der synthetischen Effizienz (Shehab und Ghoneim, 2016).
  • Umweltschonender Katalysator für chemische Depolymerisation: Hebt die Verwendung von Natriumethoxid als Katalysator bei der Depolymerisation von PET-Abfällen nach dem Gebrauch hervor und stellt einen umweltfreundlichen Recycling-Ansatz vor (Javed et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): 20,0–22,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,875–0,880
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.208718.0653871210
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
pH
11 ( in H2O)
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
density
-
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818199905004022536900575
818199010004022536429991
818199100004022536430003