Fortfahren mit
8.20763
Mercaptosuccinylsäure
for synthesis
Synonym(e):
Mercaptosuccinylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,10
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.500,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOCCH2CH(SH)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-736-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
€ 82,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
mp
145-154 °C
solubility
500 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 151 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 154 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.001038.144831.00219
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
500 g/L
solubility
213 g/L
solubility
213 g/L
solubility
water: 213 g/L at 20 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
mp
145-154 °C
mp
205 °C (decomposition)
mp
205 °C (decomposition)
mp
205 °C (decomposition)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercaptosuccinylsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820763500004022536885513
820763010004022536465999