Fortfahren mit
8.20756
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal)
for synthesis
Synonym(e):
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal), 1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Malondialdehyde tetramethyl acetal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-037-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39021012
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
potency
2440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
1.75 cSt(20 °C)
bp
183 °C
transition temp
flash point 57 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)CC(OC)OC)C
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.200028.0136663287
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
-
bp
183 °C
bp
63-65 °C/1013 hPa
bp
102 °C/1013 hPa
bp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
7 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
134.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
flash_point_c
57 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820756025004022536465906
820756000504022536465890